szczawian wapnia hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
32430.22
32430.36
32430.22EA
388
PLN
32430.22
32430.36
szczawian wapnia hydrat ≥99%
szczawian wapnia hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder/lump
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Formuła:
C₂CaO₄·1H₂O MW: 146.11 g/mol Temp. topnienia: 200 Gęstość: 2.12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150039 Numer CAS: 5794-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-260-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |