szczawian wapnia hydrat ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13007.06
13007.14
13007.06EA
524
PLN
13007.06
13007.14
szczawian wapnia hydrat ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
szczawian wapnia hydrat
Purity: 99.9985%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Formuła:
C₂CaO₄·1H₂O Temp. topnienia: 200 °C Gęstość: 2,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150039 Numer CAS: 5794-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-260-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1685 |