Drukuj
szczawian wapnia hydrat 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
403880050 403885000 403880025
ACRO403880050EA 170 PLN
ACRO403880050 ACRO403885000 ACRO403880025
szczawian wapnia hydrat 98%, extra pure
szczawian wapnia hydrat
Formuła: C₂CaO₄·1H₂O
MW: 146.11 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150039
Numer CAS: 5794-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-260-1
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h)
Particle size ≥95 % (Passing through 45 µm)
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)