Kwas szczawiowy dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethanedioic acid dihydrate
20558.296EA
242
PLN
20558.296
20558.365
20558.410
20558.460
Kwas szczawiowy dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kwas szczawiowy dihydrat
Formuła:
HO₂CCO₂H·2H₂O MW: 126.07 g/mol Temp. Wrzenia: 149…160 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 101 Gęstość: 1.65 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149102 Numer CAS: 6153-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 III REACH: 01-2119534576-33 Klasyfikacja Merck : 13,06980 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |