Drukuj
Kwas szczawiowy dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ethanedioic acid dihydrate
20555.296EA 148 PLN
20555.296 20555.365
Kwas szczawiowy dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Kwas szczawiowy dihydrat
Formuła: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 149…160 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101
Gęstość: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149102
Numer CAS: 6153-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Klasyfikacja Merck : 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %