Drukuj
Kwas szczawiowy dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A13866.0B A13866.0I A13866.30
A13866.0BEA 504 PLN
A13866.0B A13866.0I A13866.30
Kwas szczawiowy dihydrat ≥98%
Kwas szczawiowy dihydrat
Purity: 98% CAS No.: 6153-56-6 Molecular Formula: C2H2O4.2H2O Formula Weight: 126.07 (90.04anhy) Odour: Odourless pH: 1.3 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3679436 Merck Reference: 14,6911 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149102
Formuła: HO₂CCO₂H·2H₂O
Temp. Wrzenia: 149…160 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…105 °C
Gęstość: 1,65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149102
Numer CAS: 6153-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Klasyfikacja Merck : 14,6911
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM