Drukuj
Kwas szczawiowy dihydrat 99.5+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethanedioic acid dihydrate
423150010 423150051 423152500
ACRO423150010EA 467 PLN
ACRO423150010 ACRO423150051 ACRO423152500
Kwas szczawiowy dihydrat 99.5+% ACS
Kwas szczawiowy dihydrat
Formuła: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149102
Numer CAS: 6153-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
REACH: 01-2119534576-33
Klasyfikacja Merck : 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with KMnO4 99.5 to 102.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %