Drukuj
Octan niklu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
72225-1KG 72225-250G
SIAL72225-1KGEA 912 PLN
SIAL72225-1KG SIAL72225-250G
Octan niklu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Octan niklu tetrahydrat
Formuła: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 16
Gęstość: 1.798 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066973
Numer CAS: 6018-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-761-7
Klasyfikacja Merck : 12,06583