Octan niklu hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel(II) acetate hydrate
12223.30
12223.A1
12223.A7
12223.30EA
353
PLN
12223.30
12223.A1
12223.A7
Octan niklu hydrat ≥99%
Octan niklu hydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.xH2O
Formula Weight: 176.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012451
Formuła:
C₄H₆NiO₄·H₂O MW: 194.79 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012451 Numer CAS: 6018-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-761-7 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,6499 |