Octan niklu tetrahydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.744
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Formuła:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Temp. Wrzenia: 16 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 1,744 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066973 Numer CAS: 6018-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-761-7 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6499 |