Drukuj
Octan niklu tetrahydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 146 PLN
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Octan niklu tetrahydrat 99%, extra pure
Octan niklu tetrahydrat
Formuła: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 16
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066973
Numer CAS: 6018-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-761-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,06583
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm