Drukuj
Octan niklu tetrahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 437 PLN
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Octan niklu tetrahydrat 99+% for analysis
Octan niklu tetrahydrat
Formuła: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Temp. Wrzenia: 16 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066973
Numer CAS: 6018-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-761-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06583
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm