Octan kobaltu(II) tetrahydrat 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cobaltous acetate tetrahydrate, Acetic acid cobalt (II) salt tetrahydrate, Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate, Cobalt diacetate tetrahydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Refractive Index: 1.542
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 140° -4H2O
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Formuła:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O MW: 249.08 g/mol Temp. topnienia: ∼140 °C (-4H₂O) Gęstość: 1.71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149569 Numer CAS: 6147-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-755-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2433 |