Octan manganu(II) tetrahydrat do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43487.0025
8.43487.0250
8.43487.0025EA
144
PLN
8.43487.0025
8.43487.0250
Octan manganu(II) tetrahydrat do syntezy, Sigma-Aldrich®
Octan manganu(II) tetrahydrat
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Temp. topnienia: 300 °C Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062552 Numer CAS: 6156-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-334-3 Klasyfikacja Merck : 13,05746 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 330 g/l (20 °C) |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.59 g/cm3 |
pH | 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C4H6MnO4*4H2O |
Chemical Formula | (CH3COO)2Mn*4H2O |