Drukuj
Octan manganu(II) tetrahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205660250 205665000 205660025
ACRO205660250EA 154 PLN
ACRO205660250 ACRO205665000 ACRO205660025
Octan manganu(II) tetrahydrat 99+% for analysis
Octan manganu(II) tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062552
Numer CAS: 6156-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-334-3
Klasyfikacja Merck : 13,05746
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)