Drukuj
Octan cynku dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
379786-25G 379786-5G
SIAL379786-25GEA 1330 PLN
SIAL379786-25G SIAL379786-5G
Octan cynku dihydrat, Sigma-Aldrich®
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256