Drukuj
Octan cynku dihydrat, EMSURE® ACS do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 145 PLN
1.08802.0250 1.08802.1000
Octan cynku dihydrat, EMSURE® ACS do analizy, Supelco®
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material