Octan cynku dihydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
A12909.0B
A12909.0I
A12909.22
A12909.36
A12909.A4
A12909.0BEA
633
PLN
A12909.0B
A12909.0I
A12909.22
A12909.36
A12909.A4
Octan cynku dihydrat ≥97%
Octan cynku dihydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 5970-45-6
Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O
Formula Weight: 219.50 (183.47anhy)
Odour: Weak, characteristic
pH: 6-7
Melting Point: 237°
Beilstein Reference: 3732513
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066961
Formuła:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O MW: 219.51 g/mol Temp. topnienia: 237 Gęstość: 1.735 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066961 Numer CAS: 5970-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,10256 |