Drukuj
Octan cynku dihydrat 98.0-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
11559.30 11559.A1 11559.A7
11559.30EA 408 PLN
11559.30 11559.A1 11559.A7
Octan cynku dihydrat 98.0-101.0% ACS
Octan cynku dihydrat
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: C4H10O6Zn Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.735 Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.735
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,10128