Drukuj
Octan cynku dihydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
317215000 317210025
ACRO317215000EA 312 PLN
ACRO317215000 ACRO317210025
Octan cynku dihydrat 98+% ACS
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Temp. topnienia: 237 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Antimony (Sb) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %