Drukuj
Octan cynku dihydrat 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 500 PLN
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Octan cynku dihydrat 98%, extra pure
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Temp. topnienia: 237
Gęstość: 1.84 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10256
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %