Drukuj
kadmu octan dihydrat 98% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium di(acetate) dihydrate, Acetic acid cadmium salt dihydrate
317131000 317130025 317135000
ACRO317131000EA 289 PLN
ACRO317131000 ACRO317130025 ACRO317135000
kadmu octan dihydrat 98% do analizy
kadmu octan dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266.53 g/mol
Temp. topnienia: 256
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150020
Numer CAS: 5743-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-853-2
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %