Octan miedzi(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
229601-10G
229601-50G
SIAL229601-10GEA
887
PLN
SIAL229601-10G
SIAL229601-50G
Octan miedzi(II) hydrat, Sigma-Aldrich®
Octan miedzi(II) hydrat
Formuła:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Temp. topnienia: 115 °C Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149570 Numer CAS: 6046-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,02651 |