Drukuj
Octan miedzi(II) hydrat, crystals, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02710.0500 1.02710.9050
1.02710.0500EA 639 PLN
1.02710.0500 1.02710.9050
Octan miedzi(II) hydrat, crystals, EMPLURA®, Supelco®
Octan miedzi(II) hydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Temp. topnienia: 115
Gęstość: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149570
Numer CAS: 6046-93-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02651
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %