Octan miedzi(II) hydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formuła:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Temp. topnienia: 115 °C Gęstość: 1,882 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149570 Numer CAS: 6046-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2624 |