Drukuj
Szczawian żelaza(II) dihydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate
10718.22 10718.14
10718.22EA 998 PLN
10718.22 10718.14
Szczawian żelaza(II) dihydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Szczawian żelaza(II) dihydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Powder Density: 2.28 Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Formuła: Fe(C₂O₄)·2H₂O
MW: 179.9 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.28
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150040
Numer CAS: 6047-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-217-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III