Drukuj
Octan miedzi(II) hydrat 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 151 PLN
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Octan miedzi(II) hydrat 98+%, extra pure
Octan miedzi(II) hydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 240 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149570
Numer CAS: 6046-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02651
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %