Octan olowiu(II) trihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11746.0B
A11746.30
A11746.0BEA
645
PLN
A11746.0B
A11746.30
Octan olowiu(II) trihydrat ≥99%
Octan olowiu(II) trihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formuła:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75 °C Gęstość: 2,55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150023 Numer CAS: 6080-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-104-4 Jednostka: 1616 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5397 |