Drukuj
octan magnezu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5661-250G M5661-50G
SIALM5661-250GEA 497 PLN
SIALM5661-250G SIALM5661-50G
octan magnezu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80
Gęstość: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676