Drukuj
octan magnezu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2545-1KG M2545-250G
SIALM2545-1KGEA 1860 PLN
SIALM2545-1KG SIALM2545-250G
octan magnezu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Temp. topnienia: 80 °C
Gęstość: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676