Drukuj
octan magnezu tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
MQ300
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
1.05819.0250EA 330 PLN
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
octan magnezu tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80
Gęstość: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)