Drukuj
Bromowodór 47 - 49% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0160-01EA 1570 PLN
0160-01 0160-03
Bromowodór 47 - 49% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bromowodór
  • Lot analysis on label
Formuła: HBr
Temp. Wrzenia: –66,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80 °C
Gęstość: 1,50 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Jednostka: 1788
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 47.0 - 49.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
Material darkens when exposed to air and light. ≤0.05%
ACS - Assay (HBr) (by acidimetry) 47.0 - 49.0 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
ACS - Iodide (I) ≤ 0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.003 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Selenium (Se) ≤ 0.01 ppm