octan magnezu tetrahydrat 98,0-102,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
36358.22EA
292
PLN
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
octan magnezu tetrahydrat 98,0-102,0 ACS
octan magnezu tetrahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 16674-78-5
Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 214.45 (142.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.454
Melting Point: 80°
Beilstein Reference: 3730605
Merck Reference: 14,5654
MDL No.: MFCD00149214
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O MW: 214.46 g/mol Temp. topnienia: 80 Gęstość: 1.454 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149214 Numer CAS: 16674-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9 Klasyfikacja Merck : 14,5654 |