Drukuj
octan magnezu tetrahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
423870050 423875000
ACRO423870050EA 136 PLN
ACRO423870050 ACRO423875000
octan magnezu tetrahydrat 98+% ACS
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Temp. topnienia: 80 °C
Gęstość: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %