Drukuj
octan magnezu tetrahydrat 99.5% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
270500010 270500050 270500051
ACRO270500010EA 749 PLN
ACRO270500010 ACRO270500050 ACRO270500051
octan magnezu tetrahydrat 99.5% analysis_for
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 7 to 9 (5% aq. soln. at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)