Drukuj
octan magnezu tetrahydrat 97.5%, Crystalline, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 626 PLN
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
octan magnezu tetrahydrat 97.5%, Crystalline, extra_pure
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm