Drukuj
octan sodu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7670-1KG S7670-250G S7670-500G S7670-5KG
SIALS7670-1KGEA 1360 PLN
SIALS7670-1KG SIALS7670-250G SIALS7670-500G SIALS7670-5KG
octan sodu trihydrat, Sigma-Aldrich®
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM