octan sodu trihydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Acetic acid, sodium salt, trihydrate
, Plasmafusin
27652.367EA
1030
PLN
27652.367
27652.298
27652.232
27652.260
27652.460
octan sodu trihydrat 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
octan sodu trihydrat
Formuła:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136,08 g/mol Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 58 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071557 Numer CAS: 6131-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 Klasyfikacja Merck : 13,08642 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Solution in water | Passes test |
pH (20°C; 5 %) | 7.5 - 9.0 |
pH (25°C; 5 %) | 7.5 - 9.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (130°C) | 39.0 - 40.5 % |
Substances reducing KMnO4 (as HCOOH) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Ca + Mg (as Ca) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |