Drukuj
octan sodu 98, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 231 PLN
27650.292 27650.361
octan sodu 98, GPR RECTAPUR®
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324
Gęstość: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm