Drukuj
octan sodu trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Acetic acid sodium salt trihydrate
27648.294EA 231 PLN
27648.294 27648.363
octan sodu trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm