Drukuj
octan sodu trihydrat, BAKER ANALYZED® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
0393.1000EA 770 PLN
0393.1000
octan sodu trihydrat, BAKER ANALYZED® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg