Drukuj
octan sodu trihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
0256.1000EA 314 PLN
0256.1000 0256.5000 0256.0500
octan sodu trihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Substances Reducing KMnO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5