Octan sodu hydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41685.06
41685.14
41685.22
41685.06EA
502
PLN
41685.06
41685.14
41685.22
Octan sodu hydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Octan sodu hydrat
Purity: 99.9985%
CAS No.: 41484-91-7
Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3)
Formula Weight: 82.03(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Formuła:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 100.05 g/mol Temp. topnienia: 58 °C Gęstość: 1.45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071557 Numer CAS: 41484-91-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 Klasyfikacja Merck : 14,8571 |