octan sodu trihydrat 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
217110010
217110025
217115000
ACRO217110010EA
329
PLN
ACRO217110010
ACRO217110025
ACRO217115000
octan sodu trihydrat 99.5% for analysis
octan sodu trihydrat
Formuła:
H₃CCOONa·3H₂O Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 58 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00071557 Numer CAS: 6131-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 Klasyfikacja Merck : 13,08642 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
KMnO4-reducing substance | ≤0.005 % (as HCOOH) |