Drukuj
octan sodu trihydrat 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
123240010 123240050
ACRO123240010EA 319 PLN
ACRO123240010 ACRO123240050
octan sodu trihydrat 99+%, extra pure
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
Temp. topnienia: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 %