Drukuj
chlorowodorek semikarbazydu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2201-100G S2201-500G S2201-5G
SIALS2201-100GEA 231 PLN
SIALS2201-100G SIALS2201-500G SIALS2201-5G
chlorowodorek semikarbazydu, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek semikarbazydu
Formuła: CH₆ClN₃O
MW: 111.53 g/mol
Temp. topnienia: 174…178 °C
Numer MDL: MFCD00013009
Numer CAS: 563-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-247-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08588