Drukuj
chlorowodorek semikarbazydu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18369.0100 8.18369.0500
8.18369.0100EA 180 PLN
8.18369.0100 8.18369.0500
chlorowodorek semikarbazydu for synthesis, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek semikarbazydu
Formuła: CH₆ClN₃O
MW: 111.53 g/mol
Temp. topnienia: 174…178 °C
Numer MDL: MFCD00013009
Numer CAS: 563-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-247-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08588
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 175 - 177 °C (decomposition)
Molar Mass 111.53 g/mol
Bulk Density 740 kg/m3
pH 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)