Drukuj
chlorowodorek semikarbazydu
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
102864 0210286480 0210286490
ICNA102864EA 730 PLN
ICNA102864 ICNA0210286480 ICNA0210286490
chlorowodorek semikarbazydu
chlorowodorek semikarbazydu
Formuła: CH₆ClN₃O
MW: 111.53 g/mol
Temp. topnienia: 174…178 °C
Numer MDL: MFCD00013009
Numer CAS: 563-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-247-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08588