chlorowodorek semikarbazydu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 563-41-7
Molecular Formula: CH4N3O.HCl
Formula Weight: 111.53
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1.5
Melting Point: ca 176° dec.
Beilstein Reference: 3593642
Merck Reference: 14,8444
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013009
Urease substrate and MAO inhibitor
Formuła:
CH₆ClN₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013009 Numer CAS: 563-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-247-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8444 |