Drukuj
chlorowodorek semikarbazydu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 201 PLN
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
chlorowodorek semikarbazydu 99+%
chlorowodorek semikarbazydu
Formuła: CH₆ClN₃O
MW: 111.53 g/mol
Temp. topnienia: 170…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013009
Numer CAS: 563-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-247-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,08588
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %